missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-3-Penten-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-3-Penten-1-ol |
| CAS | 764-37-4 |
| Molekylformel | C5H10O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | (E)-Pent-3-en-1-ol, trans-3-Penten-1-ol, (3E)-3-Penten-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C5H10O/c1-2-3-4-5-6/h2-3,6H,4-5H2,1H3/b3-2+ |
| LEDER | C\C=C\CCO |
| IUPAC-namn | (E)-pent-3-en-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 86.13 |
| Formel vikt | 86.0732 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?