Läs mer
E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amin, TRC
Produktkod. 30453738
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30453738 250 mg
30450856 100 mg
30452091 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30453738 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT773975250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 202115-92-2
Molekylformel C15 H33 N Sn
Molekylvikt (g/mol) 346.14
IUPAC-namn (E)-3-tributylstannylprop-2-en-1-amine
LEDER CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)\C=C\CN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-3-(Tributylstannyl)-2-propen-1-amine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/3C4H9.C3H6N.Sn/c3*1-3-4-2;1-2-3-4;/h3*1,3-4H2,2H3;1-2H,3-4H2;
Formel vikt 347.1635