Läs mer
Tygon E-3603 Laboratorieslang
Produktkod. 30053473 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum
1/2 tum
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum
5/8 tum
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/8 tum.
1/2 tum
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
1–14 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum
9/16 tum.
| Produktkod. | Diameter (engelska) Inre | Diameter (engelska) Yttre |
|---|---|---|
| 30053473 | 3/32 tum. | 7/32 tum. |
| 30053006 | 3/16 tum | 5/16 tum |
| 30053118 | 1/16 tum | 3/16 tum |
| 30053760 | 3/8 tum | 1/2 tum |
| 30053696 | 5/16 tum | 1/2 tum |
| 30053276 | 5/8 tum | 3/16 tum |
| 30054313 | 3/8 tum | 9/16 tum. |
| 30053495 | 5/8 tum. | 7/8 tum. |
| 30053718 | 3/4 tum | 1-1/8 tum. |
| 30053745 | 1/32 tum. | 3/32 tum. |
| 30052943 | 3/16 tum | 3/8 tum |
| 30053720 | 3/32 tum | 5/32 tum |
| 30053855 | 3/4 tum | 1 tum |
| 30053739 | 1 tum | 1–14 tum |
| 30053867 | 1/2 tum. | 13/16 tum. |
| 30053227 | 1/8 tum | 3/16 tum |
| 30054243 | 3/8 tum | 5/8 tum. |
| 30053189 | 1/4 tum | 1/2 tum |
| 30054308 | 1/2 tum. | 11/16 tum |
| 30053770 | 1/4 tum | 3/8 tum |
| 30053676 | 1/2 tum | 3/4 tum |
| 30053448 | 7/16 tum | 9/16 tum |
| 30053022 | 1/4 tum | 7/16 tum |
| 30053469 | 5/16 tum | 9/16 tum |
| 30053520 | 5/16 tum | 7/16 tum |
| 30053059 | 1/16 tum | 1/8 tum |
| 30053736 | 5/32 tum | 7/32 tum |
| 30053109 | 1/8 tum | 1/4 tum |
| 30053632 | 1/2 tum. | 5/8 tum. |
| 30054207 | 1 tum | 1-1/2 tum. |
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod. 30053473
Brand: Tygon 5010624
Logga in eller Skapa webbkonto för att se ditt pris och lagersaldo.
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. Slät, polerad innervägg förhindrar ansamlingar. Utmärkt lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat. Stort motstånd mot flexutmattning. BPA och ftalatfri
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 3/32 tum. |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelska) Yttre | 7/32 tum. |
| Total längd (metrisk) | 50 ft. |
| Färg | Klart |