Läs mer
Tygon E-3603 Laboratorieslang
Produktkod. 30053745 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (engelska) Inre:
1 tum
1/16 tum
1/2 tum
1/2 tum.
1/32 tum.
1/4 tum
1/8 tum
3/16 tum
3/32 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum
5/8 tum
5/8 tum.
7/16 tum
Diameter (engelska) Yttre:
1 tum
1-1/2 tum.
1-1/8 tum.
1/2 tum
1/4 tum
1/8 tum
11/16 tum
13/16 tum.
1–14 tum
3/16 tum
3/32 tum.
3/4 tum
3/8 tum
5/16 tum
5/32 tum
5/8 tum.
7/16 tum
7/32 tum
7/32 tum.
7/8 tum.
9/16 tum
9/16 tum.
30 product options available for selection
| Produktkod. | Diameter (engelska) Inre | Diameter (engelska) Yttre |
|---|---|---|
| 30053745 | 1/32 tum. | 3/32 tum. |
| 30053006 | 3/16 tum | 5/16 tum |
| 30053118 | 1/16 tum | 3/16 tum |
| 30053473 | 3/32 tum. | 7/32 tum. |
| 30053760 | 3/8 tum | 1/2 tum |
| 30053696 | 5/16 tum | 1/2 tum |
| 30053276 | 5/8 tum | 3/16 tum |
| 30054313 | 3/8 tum | 9/16 tum. |
| 30053495 | 5/8 tum. | 7/8 tum. |
| 30053718 | 3/4 tum | 1-1/8 tum. |
| 30052943 | 3/16 tum | 3/8 tum |
| 30053720 | 3/32 tum | 5/32 tum |
| 30053855 | 3/4 tum | 1 tum |
| 30053739 | 1 tum | 1–14 tum |
| 30053867 | 1/2 tum. | 13/16 tum. |
| 30053227 | 1/8 tum | 3/16 tum |
| 30054243 | 3/8 tum | 5/8 tum. |
| 30053189 | 1/4 tum | 1/2 tum |
| 30054308 | 1/2 tum. | 11/16 tum |
| 30053770 | 1/4 tum | 3/8 tum |
| 30053676 | 1/2 tum | 3/4 tum |
| 30053448 | 7/16 tum | 9/16 tum |
| 30053022 | 1/4 tum | 7/16 tum |
| 30053469 | 5/16 tum | 9/16 tum |
| 30053520 | 5/16 tum | 7/16 tum |
| 30053059 | 1/16 tum | 1/8 tum |
| 30053736 | 5/32 tum | 7/32 tum |
| 30053109 | 1/8 tum | 1/4 tum |
| 30053632 | 1/2 tum. | 5/8 tum. |
| 30054207 | 1 tum | 1-1/2 tum. |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Produktkod.
30053745
Leverantör
Tygon
Leverantörsnummer
ACF00001
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Idealisk för allmänt bruk, laboratorie- och engångsapplikationer. Gratis teknisk applikationssupport tillgänglig för att hjälpa till med slangval. Slät, polerad innervägg förhindrar ansamlingar. Utmärkt lot-till-lot-konsistens för reproducerbara resultat. Stort motstånd mot flexutmattning. BPA och ftalatfri
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Inre | 1/32 tum. |
| Material | Tygon E-3603 |
| Diameter (engelska) Yttre | 3/32 tum. |
| Total längd (metrisk) | 50 ft. |
| Färg | Klart |