Läs mer
(E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)benzene-1,2-diol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)benzene-1,2-diol |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H16O4/c1-19-13-7-12(8-14(10-13)20-2)4-3-11-5-6-15(17)16(18)9-11/h3-10,17-18H,1-2H3/b4-3+ |
| Formel vikt | 272.1049 |