Läs mer
E-4-((3-(Pyridin-3-yl)acrylamido)methyl)benzoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E-4-((3-(Pyridin-3-yl)acrylamido)methyl)benzoic Acid |
| CAS | 219964-34-8 |
| Molekylformel | C16H14N2O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 4-[[[1-Oxo-3-(3-pyridinyl)-2-propen-1-yl]amino]methyl]-benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14N2O3/c19-15(8-5-12-2-1-9-17-10-12)18-11-13-3-6-14(7-4-13)16(20)21/h1-10H,11H2,(H,18,19)(H,20,21)/b8-5+ |
| LEDER | OC(=O)c1ccc(CNC(=O)\C=C\c2cccnc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[[[(E)-3-pyridin-3-ylprop-2-enoyl]amino]methyl]benzoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 282.29 |
| Formel vikt | 282.1004 |