Läs mer
(E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole, 98%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-((4-(4-(1H-1,2,3-Triazol-1-yl)butyl)phenoxy)methyl)-2-(4-(trifluoromethyl)styryl)oxazole |
| CAS | 366017-09-6 |
| Molekylformel | C25H23F3N4O2 |
| MDL-nummer | MFCD09954135 |
| Kvantitet | 25 mg |
| LEDER | FC(F)(C1=CC=C(/C=C/C2=NC(COC3=CC=C(C=C3)CCCCN4C=CN=N4)=CO2)C=C1)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 468.47 |
| Procent renhet | 98% |