Läs mer
(E)-4,4'-Dimethoxychalcone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4,4'-Dimethoxychalcone |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16O3/c1-19-15-8-3-13(4-9-15)5-12-17(18)14-6-10-16(20-2)11-7-14/h3-12H,1-2H3/b12-5+ |
| Formel vikt | 268.1099 |