missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-4,4'-(Triaz-1-ene-1,3-diyl)dibenzamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4,4'-(Triaz-1-ene-1,3-diyl)dibenzamide |
| CAS | 145855-66-9 |
| Molekylformel | C14H13N5O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H13N5O2/c15-13(20)9-1-5-11(6-2-9)17-19-18-12-7-3-10(4-8-12)14(16)21/h1-8H,(H2,15,20)(H2,16,21)(H,17,18) |
| LEDER | NC(=O)c1ccc(NN=Nc2ccc(cc2)C(=O)N)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[(2E)-2-(4-carbamoylphenyl)iminohydrazinyl]benzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 283.29 |
| Formel vikt | 283.1069 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?