Läs mer
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one, Mikromol™
Beskrivning
(E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one |
| CAS | 127053-22-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | (E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C15 H14 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | (E)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one, Nabumetone Imp. D (EP), Nabumetone Impurity D |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h3-10H,1-2H3/b4-3+ |
| LEDER | COc1ccc2cc(\C=C\C(=O)C)ccc2c1 |
| IUPAC-namn | (E)-4-(6-methoxynaphthalen-2-yl)but-3-en-2-one |
| Visa mer |