missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-4-Bromo-1-chloro-2-methyl-2-butene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-Bromo-1-chloro-2-methyl-2-butene |
| CAS | 114506-04-6 |
| Molekylformel | C5 H8 Br Cl |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8BrCl/c1-5(4-7)2-3-6/h2H,3-4H2,1H3/b5-2+ |
| LEDER | C\C(=C/CBr)\CCl |
| IUPAC-namn | (E)-4-bromo-1-chloro-2-methylbut-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 183.47 |
| Formel vikt | 181.9498 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?