Learn More
(E)-4-Bromocrotonic Acid, TRC
Code produit 30346276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
Code produit Kvantitet
30346276 5 g
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30346276 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6825805G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Kemiskt namn eller material (E)-4-Bromocrotonic Acid
CAS 13991-36-1
Molekylformel C4H5BrO2
Kvantitet 5 g
Synonym (E)-4-Bromobut-2-enoic Acid, trans-4-Bromo-2-butenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C4H5BrO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2H,3H2,(H,6,7)/b2-1+
LEDER C(\C(O)=O)=C/CBr
IUPAC-namn (E)-4-bromobut-2-enoic acid
Molekylvikt (g/mol) 164.99
Formel vikt 163.9473