Läs mer
E-4-(dimetylamino)cinnamaldehyd, TRC
Produktkod. 30387630
Change view
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387630 1 mg
30385935 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387630 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4936141MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20432-35-3
Molekylformel C11H13NO
Molekylvikt (g/mol) 175.23
Synonym 4-(Dimethylamino)-trans-cinnamaldehyde, (E)-3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-2-propenal, (E)-3-(4-Dimethylaminophenyl)-prop-2-enal, trans-p-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
LEDER CN(C)c1ccc(\C=C\C=O)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-4-(Dimethylamino)cinnamaldehyde
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C11H13NO/c1-12(2)11-7-5-10(6-8-11)4-3-9-13/h3-9H,1-2H3/b4-3+
Formel vikt 175.0997