Läs mer
(E)-4-Hydroxy Toremifene (~5% Z-isomer), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-Hydroxy Toremifene |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C26H28ClNO2/c1-28(2)18-19-30-24-14-10-22(11-15-24)26(21-8-12-23(29)13-9-21)25(16-17-27)20-6-4-3-5-7-20/h3-15,29H,16-19H2,1-2H3/b26-25+ |
| Formel vikt | 421.1809 |