Läs mer
(E)-4-Hydroxycrotonic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid |
| CAS | 24587-49-3 |
| Molekylformel | C4 H6 O3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | (E)-4-Hydroxycrotonic Acid, 2-Butenoic acid, 4-hydroxy-, (2E)-, 2-Butenoic acid, 4-hydroxy-, (E)-, Crotonic acid, 4-hydroxy-, (E)- (8CI), (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic acid, (E)-4-Hydroxybut-2-enoic acid, (E)-4-Hydroxycrotonic acid, trans-4-Hydroxycrotonic acid, trans-γ-Hydroxycrotonic |
| InChI formel | InChI=1S/C4H6O3/c5-3-1-2-4(6)7/h1-2,5H,3H2,(H,6,7)/b2-1+ |
| LEDER | OC\C=C\C(=O)O |
| IUPAC-namn | (E)-4-hydroxybut-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 102.089 |
| Formel vikt | 102.032 |