Läs mer
(E)-4-Hydroxycrotonoic syraetylester (~85%), TRC
Produktkod. 30399328
Change view
Kvantitet:
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30399328 2.5 g 2.5g
1 options
Produktkod. 30399328 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCH9184652.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-4-Hydroxycrotonoic Acid Ethyl Ester
CAS 10080-68-9
Molekylformel C6H10O3
Kvantitet 2.5 g
Synonym Ethyl trans-4-Hydroxy-2-butenoate, (2E)-4-Hydroxy-2-butenoic Acid Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H10O3/c1-2-9-6(8)4-3-5-7/h3-4,7H,2,5H2,1H3/b4-3+
LEDER CCOC(=O)\C=C\CO
IUPAC-namn etyl (E)-4-hydroxybut-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 130.14
Formel vikt 130.063