Läs mer
(E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal (Stabilized with Alpha-tocopherol), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8- |
| Formel vikt | 174.1045 |