missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal (Stabilized with Alpha-tocopherol), TRC

Produktkod. 30471496
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30471496 50 mg
30464941 100 mg
30466281 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30471496 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22035350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1474032-26-2
Molekylformel C12H14O
Molekylvikt (g/mol) 174.24
Synonym (alphaE)-alpha-(2-Methylpropylidene)benzeneacetaldehyde
IUPAC-namn (E)-4-methyl-2-phenylpent-2-enal
LEDER CC(C)C=C(C=O)c1ccccc1

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (E)-4-Methyl-2-phenyl-2-pentenal
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C12H14O/c1-10(2)8-12(9-13)11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b12-8-
Formel vikt 174.1045
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.