Läs mer
E-4031 dihydrochloride, TRC
Produktkod. 30387914
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30387914 10 mg
30384377 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30387914 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD45390810MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 113559-13-0
Molekylformel C21H27N3O3S • 2HCl
Molekylvikt (g/mol) 401.5223646
Synonym E-4031
LEDER O=C(C1=CC=C(NS(=O)(C)=O)C=C1)C(CC2)CCN2CCC3=NC(C)=CC=C3.Cl
Tekniske data
Kemiskt namn eller material E-4031 Dihydrochloride
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27N3O3S.2ClH/c1-16-4-3-5-19(22-16)12-15-24-13-10-18(11-14-24)21(25)17-6-8-20(9-7-17)23-28(2,26)27;;/h3-9,18,23H,10-15H2,1-2H3;2*1H
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.