Läs mer
E-4031, MedChemExpress
Produktkod. 16472707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16472707 50 mg -
16466618 10 mg -
16429187 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16472707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15551
MedChemExpress E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.
E-4031 is a selective hERG potassium channel blocker for use in class III anti-arrhythmic studies.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-4031
CAS 113559-13-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C21H29Cl2N3O3S
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation H2O : ≥ 50 mg/mL (105.39 mM)
LEDER CS(=O)(NC1=CC=C(C(C2CCN(CCC3=NC(C)=CC=C3)CC2)=O)C=C1)=O.[H]Cl.[H]Cl
Molekylvikt (g/mol) 474.44
Formel vikt 474.44
Procent renhet 96.2%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation