Läs mer
(E)-(4S)-4,5-Isopropylidene-dioxy-1-(2-hydroxy-5-fluorophenyl)propenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-(4S)-4,5-Isopropylidene-dioxy-1-(2-hydroxy-5-fluorophenyl)propenone |
| CAS | 797054-16-1 |
| Molekylformel | C14H15FO4 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | (2E)-3-[(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15FO4/c1-14(2)18-8-10(19-14)4-6-13(17)11-7-9(15)3-5-12(11)16/h3-7,10,16H,8H2,1-2H3/b6-4+/t10-/m0/s1 |
| LEDER | CC1(C)OC[C@@H](O1)\C=C\C(=O)c2cc(F)ccc2O |
| IUPAC-namn | (E)-3-[(4S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]-1-(5-fluoro-2-hydroxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 266.26 |
| Formel vikt | 266.0954 |