Läs mer
(E)-5-(2-Bromovinyl)uracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-5-(2-Bromovinyl)uracil |
| CAS | 69304-49-0 |
| Molekylformel | C6 H5 Br N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5BrN2O2/c7-2-1-4-3-8-6(11)9-5(4)10/h1-3H,(H2,8,9,10,11)/b2-1+ |
| LEDER | Br\C=C\C1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | 5-[(E)-2-bromoethenyl]-1H-pyrimidine-2,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 217.02 |
| Formel vikt | 215.9534 |