missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-5-(2-Carboxvinyl)uracil, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-5-(2-Carboxvinyl)uracil |
| CAS | 57412-59-6 |
| Molekylformel | C7 H6 N2 O4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N2O4/c10-5(11)2-1-4-3-8-7(13)9-6(4)12/h1-3H,(H,10,11)(H2,8,9,12,13)/b2-1+ |
| LEDER | OC(=O)\C=C\C1=CNC(=O)NC1=O |
| IUPAC-namn | (E)-3-(2,4-dioxo-1H-pyrimidin-5-yl)prop-2-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 182.13 |
| Formel vikt | 182.0328 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?