Läs mer
(E)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-[2-(4-methoxyphenyl)ethenyl]-2H-pyran-2-one |
| Kvantitet | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14O4/c1-17-12-5-2-10(3-6-12)4-7-13-8-11(15)9-14(16)18-13/h2-7,13H,8-9H2,1H3/b7-4+ |
| Formel vikt | 246.09 |