missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-6-[1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-6-[1,3-Dihydro-1-hydroxy-6-methoxy-4-[(2-methoxyethoxy)methoxy]-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl]-4-methyl-4-hexenoic Acid |
| CAS | 172608-84-3 |
| Molekylformel | C21H28O9 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H28O9/c1-12(6-8-15(22)23)5-7-14-18(27-4)13(2)16-17(21(25)30-20(16)24)19(14)29-11-28-10-9-26-3/h5,20,24H,6-11H2,1-4H3,(H,22,23)/b12-5+ |
| LEDER | O=C(OC1O)C2=C1C(C)=C(OC)C(C/C=C(C)/CCC(O)=O)=C2OCOCCOC |
| IUPAC-namn | (E)-6-(1-hydroxy-6-methoxy-4-((2-methoxyethoxy)methoxy)-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 424.44 |
| Formel vikt | 424.17 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?