missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
(E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-6-(1,3-Dihydro-4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-5-isobenzofuranyl)-4-methyl-4-hexenoic Acid |
| CAS | 38877-93-9 |
| Molekylformel | C18H22O6 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Mycophenolic Acid Analogue |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O6/c1-10(6-8-14(19)20)5-7-12-16(22-3)11(2)13-9-24-18(21)15(13)17(12)23-4/h5H,6-9H2,1-4H3,(H,19,20)/b10-5+ |
| LEDER | OC(CC/C(C)=C/CC1=C(OC)C(C)=C(COC2=O)C2=C1OC)=O |
| IUPAC-namn | (E)-6-(4,6-dimethoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 334.36 |
| Formel vikt | 334.1416 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?