Läs mer
(E)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-yn-1-ol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (E)-6,6-Dimethylhept-2-en-4-yn-1-ol |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C9H14O/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6,10H,8H2,1-3H3/b6-4+ |
| Formel vikt | 138.1045 |