Läs mer
Melford E-64, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Irreversibel cysteinproteashämmare av kalpain, katepsin (B,H,L,S), papain och andra cysteinproteaser.
Irreversibel cysteinproteashämmare av kalpain, katepsin (B,H,L,S), papain och andra cysteinproteaser. Arbetskoncentration: 1-10uM.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 66701-25-5 |
| Molekylformel | C15H27N5O5 |
| Kvantitet | 5 mg |