Läs mer
E-64,∽ 99 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11474001 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11474001 1 mg 1mg
11484001 5 mg 5mg
11494001 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11474001 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0215284601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 66701-25-5
Molekylformel C15H27N5O5
Molekylvikt (g/mol) 357.41
MDL-nummer MFCD00080261,MFCD00080261
InChI-nyckel LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Synonym d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid
PubChem CID 4641099
IUPAC-namn (2R,3R)-3-{[(1S)-1-({4-[(diaminometyliden)amino]butyl}karbamoyl)-3-metylbutyl]karbamoyl}oxiran-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-64
Färg Vitt
Analysprocentintervall ∽99%
Kvantitet 1 mg
Formel vikt 357.4
Fysisk form Pulver