Läs mer
E-64, MedChemExpress
Produktkod. 16476418
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
25mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16476418 10 mg 10mg
16473466 25 mg 25mg
16459007 5 mg -
16432527 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16476418 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15282
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
E-64 (Proteinase inhibitor E 64) is a potent irreversible inhibitor against general cysteine proteases with IC50 of 9 nM for papain.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-64
Fysisk form Solid
CAS 66701-25-5
Färg White
Kvantitet 10 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C15H27N5O5
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Proteinase inhibitor E 64
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (279.79 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (13.99 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCCCNC(N)=N)=O)CC(C)C)=O)O
Molekylvikt (g/mol) 357.41
Formel vikt 357.41
Procent renhet 98.0%