Läs mer
E-64
Produktkod. 15455229
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15455229 25 mg -
15445229 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15455229 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62933.MB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Selektiv och irreversibel cysteinproteashämmare
Det används som ett brett spektrum av cysteinproteinas och kalpainaktiveringshämmare. Dessutom rapporterar Prevotella intermediära studier att E-64 blockerar nedbrytningen av methemoglobin och oxidationen av oxyhemoglobin av InpA. E-64 har också använts för att studera excystation i Giardia lamblia. E-64 är en hämmare av Calpain, cathepsin K och cathepsin S. E-64 är en effektiv ligand för affinitetsrening av cysteinproteaser. När den kopplas till en tiolerad affinitetsmatris är bindningen inte längre irreversibel, men specificiteten bibehålls
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som en brett spektrum cysteinproteinas och kalpainaktiveringshämmare. Dessutom rapporterar Prevotella intermediära studier att E-64 blockerar nedbrytningen av methemoglobin och oxidationen av oxyhemoglobin av InpA. E-64 har också använts för att studera excystation i Giardia lamblia. E-64 är en hämmare av Calpain, cathepsin K och cathepsin S. E-64 är en effektiv ligand för affinitetsrening av cysteinproteaser. När den kopplas till en tiolerad affinitetsmatris är bindningen inte längre irreversibel, men specificiteten
bibehålls. Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur: -20 °C. Håll borta från starka syror, starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 66701-25-5
Molekylformel C15H27N5O5
Molekylvikt (g/mol) 357.41
MDL-nummer MFCD00080261,MFCD00080261
InChI-nyckel LTLYEAJONXGNFG-HBNTYKKESA-N
Synonym d09fgq, l-3-trans-carboxy-oxiran-2-carbonyl-leu-agmatin, trans-epoxysuccinyl-leucylamido-4-guanidino butane, 3-1-4-carbamimidamidobutyl carbamoyl-3-methylbutyl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid, 3-1-4-diaminomethylideneamino butylamino-4-methyl-1-oxopentan-2-yl carbamoyl oxirane-2-carboxylic acid
PubChem CID 4641099
IUPAC-namn 3-[[1-[4-(diaminometylidenamino)butylamino]-4-metyl-1-oxopentan-2-yl]karbamoyl]oxiran-2-karboxylsyra
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(O)=O)C(=O)NCCCCN=C(N)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-64
Färg Vitt
Kvantitet 25 mg
Beilstein 1405664
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Soluble in DMSO (25mg/ml), or water (20mg/ml)
Optisk rotation +24° (c=1 in 1N HCl)
Formel vikt 357.4
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.