Learn More
E 64, TRC
Product Code. 30387156
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet
30387156 100 mg
30381269 50 mg
30375933 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30387156 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCE100490100MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66701-25-5
Molekylformel C15 H27 N5 O5
Molekylvikt (g/mol) 357.41
Synonym (2S,3S)-3-[[[(1S)-1-[[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]butyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]oxiranecarboxylic Acid, [2S-[2α,3β(R*)]]-3-[[[1-[[[4-[(Aminoiminomethyl)amino]butyl]amino]carbonyl]-3-methylbutyl]amino]carbonyl]oxiranecarboxylic Acid, Proteinase Inhibitor E 64, trans-Epoxysuccinyl-L-leucylamido-(4-guanidino)Butane
IUPAC-namn (2R,3R)-3-[[(2S)-1-(4-carbamimidamidobutylamino)-4-methyl-1-oxopentan-2-yl]carbamoyl]oxirane-2-carboxylic acid
LEDER CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1O[C@H]1C(=O)O)C(=O)NCCCCNC(=N)N
Specifications
Kemiskt namn eller material E 64
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C15H27N5O5/c1-8(2)7-9(20-13(22)10-11(25-10)14(23)24)12(21)18-5-3-4-6-19-15(16)17/h8-11H,3-7H2,1-2H3,(H,18,21)(H,20,22)(H,23,24)(H4,16,17,19)/t9-,10+,11+/m0/s1
Formel vikt 357.2012
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.