Läs mer
E 64c, MedChemExpress
Beskrivning
E 64c is a derivative of naturally occurring epoxide inhibitor of cysteine proteases, a Calcium-activated neutral protease (CANP) inhibitor and a very weak irreversible cathepsin C inhibitor. E 64c exhibits entry-blocking effect for MERS-CoV.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E 64c |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 76684-89-4 |
| Färg | White |
| Kvantitet | 5 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C15H26N2O5 |
| För användning med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Löslighetsinformation | DMSO : 250 mg/mL (795.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C([C@H]1O[C@@H]1C(N[C@H](C(NCCC(C)C)=O)CC(C)C)=O)O |
| Visa mer |