Läs mer
Tocris Bioscience™ E 64d
Produktkod. 18712644
Change view
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. Kvantitet
18712644 1 mg
1 options
Produktkod. 18712644 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 4545/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2505.30 SEK / 1mg
    Save 144.70 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cathepsin inhibitor; interferes with autolysosomal digestion
Inhibitor of cathepsins B and L; also thought to inhibit calpain. Inhibits lysosomal proteases and interferes with autolysosomal digestion when used in combination with pepstatin A (Cat. No. 1190). Lysosome and cell permeable.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E 64d
CAS 88321-09-9
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C17H30N2O5
Formel vikt 342.43
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 342.436