Läs mer
E-7386, MedChemExpress
Produktkod. 16474438
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16474438 10 mg 10mg
16420757 50 mg -
16417167 5 mg -
16411159 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16474438 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY111386
MedChemExpress E-7386 is an orally active CBP/beta-catenin modulator.
E-7386 is an orally active CBP/beta-catenin modulator.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material E-7386
CAS 1799824-08-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C39H48FN9O4
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : 125 mg/mL (172.21 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(N([C@](CN1CC2=NC(N3CC(N4CCN(CC)CC4)C3)=CC=C2)([H])N5[C@@H](CC6=CC=C(O)C=C6F)C1=O)N(CC=C)CC5=O)NCC7=CC=CC=C7
Molekylvikt (g/mol) 725.85
Formel vikt 725.85
Procent renhet 98.34%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death