Läs mer
(E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine, Mikromol™
Produktkod. 17902486
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
17902486 25 mg
1 options
Produktkod. 17902486 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1329.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
CAS 1446486-33-4
Analyt- eller komponentnamn (E)-9-(Prop-1-enyl)-9H-purin-6-amine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C8 H9 N5
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 9-(1E)-1-Propen-1-yl-9H-purin-6-amine, Tenofovir Disoproxil Related Compound B
InChI formel InChI=1S/C8H9N5/c1-2-3-13-5-12-6-7(9)10-4-11-8(6)13/h2-5H,1H3,(H2,9,10,11)/b3-2+
LEDER C\C=C\n1cnc2c(N)ncnc12
IUPAC-namn 9-[(E)-prop-1-enyl]purin-6-amine
Molekylvikt (g/mol) 175.19
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 175.0858 g/mol