Läs mer
E-982, MedChemExpress
Beskrivning
E-982 is a steroid used for the on-line screening of the DNA unwinding element binding protein (DUE-B) immobilized protein column.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | E-982 |
| CAS | 858102-78-0 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C25H31NO6S |
| Kvantitet | 5 mg |
| LEDER | OC(C=C1)=CC2=C1[C@@]3([H])CC[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]4([H])[C@]3([H])C(SCCC(ON5C(CCC5=O)=O)=O)C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 473.58 |
| Formel vikt | 473.58 |
| Procent renhet | 98.0% |
| Visa mer |