missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

(E)-a-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester, TRC

Produktkod. 30468898
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30468898 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30468898 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3132401G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemiskt namn eller material (E)-alpha-(Methoxyimino)-2-methylbenzeneacetic Acid Methyl Ester
CAS 120974-97-2
Molekylformel C11H13NO3
Kvantitet 1 g
Synonym (E)-Methyl 2-Methylphenylglyoxylate O-Methyloxime
InChI formel InChI=1S/C11H13NO3/c1-8-6-4-5-7-9(8)10(12-15-3)11(13)14-2/h4-7H,1-3H3/b12-10+
LEDER O=C(OC)/C(C1=CC=CC=C1C)=N/OC
IUPAC-namn methyl (E)-2-(methoxyimino)-2-(o-tolyl)acetate
Molekylvikt (g/mol) 207.23
Formel vikt 207.09
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.