Läs mer
3M™ E-A-R™ Classic™ Öronproppar
Produktkod. p-8006569 Handla allt 3M Produkter
Change view
Med sladd:
Med sladd
Utan sladd
Noise Reduction Rating (NRR):
28db
Förpackningsstorlek:
200 par
250 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med sladd Noise Reduction Rating (NRR) unitSize
12354749 Med sladd 28db 200 par
12344749 Utan sladd 28db 250 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12354749 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000052844
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger utmärkt hörselskydd och komfort hela dagen. 3M E-A-R Klassiska öronproppar erbjuder antingen 28 eller 29dB.
Tillverkad av ett mjukt, energiabsorberande polymerskum som ger utmärkt hörselskydd och komfort hela dagen. Idealisk för användning där buller är ett problem, antingen i arbete eller fritidsaktiviteter.
  • Fast material med långsam återhämtningstid hjälper till att uppnå god passform
  • Speciell cylindrisk form som passar de flesta hörselgångar och ger en pålitlig tätning
  • Lågt jämviktstryck hjälper till att minska trycket i hörselgången vilket ökar komforten och bärbarheten
  • En storlek passar de flesta bärare
  • Utmärkta ljuddämpningsegenskaper
  • Svett- och fuktbeständig vilket bidrar till att förbättra komforten
  • Idealisk för användning i varma och fuktiga förhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Kvantitet 200/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 28db
Med sladd Med sladd
Produkttyp Klassisk öronpropp
Stil Rulla ner