Läs mer
3M™ E-A-R™ Classic™ Öronproppar FP-01-000
Produktkod. 15709857 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Gul
Produktkod.
15709857 Färg: Gul
1 options
Produktkod. 15709857 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000103736
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    850.00 SEK
    658.23 SEK / 250 par
    Save 191.77 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 04-01-2027
3M™ E-A-R™ Classic™ Öronproppar FP-01-000 möter miljöbehov med sitt egenutvecklade skum och föredragna cylindriska form.
  • Sätt standarden inom hörselskydd som världens första öronproppar i skum
  • Långsam återhämtning, lågtrycksskum anpassar sig till formen på hörselgången för ökad komfort och bärbarhet
  • Fuktbeständigt material hjälper till att upprätthålla en konsekvent expansionstid, även i fuktiga miljöer
  • Strukturerad yta hjälper till att hålla öronproppar på plats
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Par per paket 5 par/låda
Noise Reduction Rating (NRR) 28 dB
Med sladd Utan sladd
Produkttyp Öronproppar