Beskrivning
- Dessa testöronproppar är modifierade med en sondslang för användning under öronproppspassningstestning med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- Testproppar kan inte användas för hörselskydd
- Testad öronpropp för användning med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Storlek | Liten |
| Förpackningstyp | Polybag |
| Par per paket | 50 par/låda |
| Med sladd | Utan sladd |
| Pluggform | Cylinder |
| Dielektrisk | Nej |