Läs mer
3M™ E-A-R™ Classic™ Små öronproppar
Handla allt 3M Produkter
:
Storlek: Small
Beskrivning
- De E-A-R™ Classic™ Små öronproppar kan användas för att skydda mot miljöer med måttligt till högt buller, vilket ger en SNR på 29 dB som fullt testad och godkänd mot EN 352-2:2020.
- Utan sladd
Specifikationer
Specifikationer
| Storlek | Liten |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Med sladd | Utan sladd |
| Pluggform | Cylinder |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Metalldetekterbar | Nej |
| Dielektrisk | Nej |
| Montering | Nej |