Läs mer
3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™ Earplug
Produktkod. 15719777 Handla allt 3M Produkter
:
Color: Yellow, Orange
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Produktkod. 15719777
Brand: 3M™ 7000052709
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
3M™ E-A-R™ Classic™ SuperFit™ Earplug with a unique fitting ring to easily see when the earplug is correctly fitted.
  • Earplug with a orange fitting ring so its easy to when the earplug is correctly fitted
  • When the orange color is no longer visible, the best fit is achieved
  • Smaller in diameter and length to fit smaller ear canals or those looking for slightly lower attenuation
  • The Earplugs are moisture resistant and compatible with other PPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Yellow, Orange
Par per paket 200 Pairs/Box
Noise Reduction Rating (NRR) 33 dB
Med sladd Uncorded
Produkttyp Earplugs
Dielektrisk No