Läs mer
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ 21 öronproppar
Produktkod. 15729777 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg: Gul
Produktkod.
15729777 Färg: Gul
1 options
Produktkod. 15729777 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000052712
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3830.00 SEK
    2938.11 SEK / 250 par
    Save 891.89 SEK
    23% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 20-11-2026
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ 21 öronproppar är det idealiska hörselskyddet för engångsbruk för låga till måttliga ljudnivåer.
  • Lättanvända öronproppar som ger effektivt skydd, för låg till måttlig bullerexponering
  • De kräver ingen nedrullning, de förseglar helt enkelt hörselgången för att få en säker passform
  • Tillverkad av mjukt, bekvämt skum med långsam återhämtning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Par per paket 1000 par/låda
Noise Reduction Rating (NRR) 21 dB
Med sladd Utan sladd
Produkttyp Öronproppar
Dielektrisk Nej
Material Långsamt återhämtande polyuretanskum