Läs mer
3M™ E-A-R™ E-A-Rsoft™ Yellow Neons Proberade testpluggar
Handla allt 3M Produkter
:
Färg: Gul
Beskrivning
- Dessa testöronproppar är modifierade med en sondslang för användning under öronproppspassningstestning med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
- Testproppar kan inte användas för hörselskydd
- Testad öronpropp för användning med 3M™ E-A-Rfit™ Valideringssystem
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Storlek | Universell |
| Förpackningstyp | Polybag |
| Par per paket | 50 par/låda |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 33 dB |
| Pluggform | Avsmalnande |
| Produkttyp | Öronproppar |
| Dielektrisk | Nej |
| Material | Polyuretan |