Läs mer
3M™ E-A-R™ Push-Ins Öronproppar
Produktkod. 15749777 Handla allt 3M Produkter
Change view
Med sladd:
Med sladd
Utan sladd
Förpackningsstorlek:
100 par
50 par
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Med sladd Förpackningsstorlek
15749777 Utan sladd 100 par
15739777 Med sladd 50 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15749777 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000052714
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    685.00 SEK
    433.54 SEK / 100 par
    Save 251.46 SEK
    36% Av
Beräknad leverans: 13-01-2027
3M™ E-A-R™ Push-Ins Öronproppar har en unik E-A-Rform™ skumspets som är formad och storleksanpassad för att forma bekvämt för att passa de flesta hörselgångar.
  • Med Push-Ins öronproppar ett mjukt tryck är allt som krävs för enkel och konsekvent montering
  • Inget behov av att hantera pluggspetsen vilket gör dem mer hygieniskt acceptabla
  • Skumspetsen är formad och dimensionerad för enklare montering
  • Blå flexibel skaft gör montering och borttagning enkel och hjälper till att hålla spetsarna rena när bärarens händer är smutsiga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå, Gul
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Förpackningstyp Polybag
Par per paket 400 par/låda
Noise Reduction Rating (NRR) 38 dB
Med sladd Utan sladd
Produkttyp Push-In öronproppar
Dielektrisk Nej
Material Polyuretan