Beskrivning
- Med Push-Ins öronproppar ett mjukt tryck är allt som krävs för enkel och konsekvent montering
- Inget behov av att hantera pluggspetsen vilket gör dem mer hygieniskt acceptabla
- Skumspetsen är formad och dimensionerad för enklare montering
- Blå flexibel skaft gör montering och borttagning enkel och hjälper till att hålla spetsarna rena när bärarens händer är smutsiga
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Blå |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Förpackningstyp | Polybag |
| Par per paket | 400 par/låda |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 38 dB |
| Med sladd | Med sladd |
| Produkttyp | Push-In öronproppar |
| Dielektrisk | Nej |
| Material | Polyuretan |