Läs mer
3M™ E-A-R™ Tri-Flange™ Öronproppar
Handla allt 3M Produkter
Sladdmaterial:
Trasa
Vinyl
Förpackningsstorlek:
100 par
Beskrivning
- Öronproppar med trippelflänsar som anpassar sig till formen på örat för att bilda flera tätningar mot buller
- Inget behov av att hantera pluggspetsen vilket gör dem mer hygieniskt acceptabla
- Trippelflänsdesign förformad för att passa örat
- Återanvändbar plugg är bekväm, hygienisk och ekonomisk eftersom den kan tvättas
- Levereras med en bomulls- eller vinylsladd
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Sladdmaterial | Vinyl |
| Par per paket | 100 Pairs/Box |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 29 dB |
| Dielektrisk | Nej |
| Material | Elastomer polymer |