Läs mer
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Öronproppar, med sladd
Produktkod. 12602565 Handla allt 3M Produkter
Change view
Färg:
Blå, Gul
Grön
Gult
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Material:
Elastomer polymer
Silikongummi
TPE
Termoplastisk elastomer
Kvantitet:
200/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 200
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Noise Reduction Rating (NRR) Material Kvantitet Förpackningsstorlek
12602565 Blå, Gul 32 db Elastomer polymer 50/Pk. 50 par
11709315 Gult 20 db Termoplastisk elastomer 50/Pk. 50 par
15367526 Grön 14 db Silikongummi 200/Pk. Paket med 200
12642615 Blå, Gul 32 db TPE 50/Pk. 50 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12602565 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000038199
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1905.00 SEK
    1063.84 SEK / 50 par
    Save 841.16 SEK
    44% Av
Beräknad leverans: 02-12-2026
3M™ E-A-R™ UltraFit™ Öronproppar är återanvändbara och har en beprövad trippelflänsdesign som passar bekvämt i de flesta öron. De minskar ljudnivån med 14-32 dB och kan enkelt rengöras med tvålvatten och återanvändas om och om igen– hjälpa till att minska avfallet.
  • Böjlig plugg med tre flänsar passar effektivt de flesta hörselgångsstorlekar
  • Minskar ljudnivån med 14-32 dB
  • Idealisk för smutsiga miljöer eftersom ingen rullning krävs, tryck bara in dem i öronen för hygieniskt skydd
  • Rengör enkelt med tvålvatten och återanvänd om och om igen, vilket hjälper till att minska avfallet
  • Avtagbar, återanvändbar sladdfäste – bekvämt om du rör dig in och ut ur bullriga miljöer
  • Finns med ett förvaringsfodral för att hålla pluggarna rena och ihop
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blå, Gul
Certifikat och efterlevnad CE-godkänd
Kvantitet 50/Pk.
Noise Reduction Rating (NRR) 32 db
Produkttyp Öronproppar
Material Elastomer polymer