Läs mer
3M™ E-A-R™ Ultrafit™ Öronproppar, med sladd
Handla allt 3M Produkter
Färg:
Green
Gul, Blå
Yellow
Noise Reduction Rating (NRR):
14 db
20 db
32 db
Material:
Elastomer polymer
Silicone Rubber
TPE
Thermoplastic Elastomer
Kvantitet:
200/Pk.
50/Pk.
Förpackningsstorlek:
50 par
Paket med 200
Beskrivning
- Böjlig plugg med tre flänsar passar effektivt de flesta hörselgångsstorlekar
- Minskar ljudnivån med 14-32 dB
- Idealisk för smutsiga miljöer eftersom ingen rullning krävs, tryck bara in dem i öronen för hygieniskt skydd
- Rengör enkelt med tvålvatten och återanvänd om och om igen, vilket hjälper till att minska avfallet
- Avtagbar, återanvändbar sladdfäste – bekvämt om du rör dig in och ut ur bullriga miljöer
- Finns med ett förvaringsfodral för att hålla pluggarna rena och ihop
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gul, Blå |
| Certifikat och efterlevnad | CE-godkänd |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Noise Reduction Rating (NRR) | 32 db |
| Produkttyp | Öronproppar |
| Material | TPE |